Oxalessigsäure-diethylester Natriumsalz 95% pract.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium diethyl oxalacetate, Sodium Diethyl Oxalacetate, Oxalacetic Acid Diethyl Ester Sodium Salt
407371000 407375000
ACRO407371000EA 42.1 EUR
ACRO407371000 ACRO407375000
Oxalessigsäure-diethylester Natriumsalz 95% pract.
Diethyl oxalacetate sodium salt
CAS No.: 40876-98-0
Formel: C₈H₁₂O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035571
CAS-Nummer: 40876-98-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %