Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Glycerol alpha,alpha'-Diacetate, 2-Hydroxypropane-1,3-diyl diacetate
406300050 406305000
ACRO406300050EA 21.8 EUR
ACRO406300050 ACRO406305000
Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Diacetin
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₇H₁₂O₅
Siedepunkt: 280 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.1875 g/cm³
Flammpunkt: 141 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008717
CAS-Nummer: 25395-31-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥45 %