Dextran für die Biochemie, hoher Anteil
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
406261000 406260010
ACRO406261000EA 123 EUR
ACRO406261000 ACRO406260010
Dextran für die Biochemie, hoher Anteil
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9.0 %
Sulfated ash ≤2.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.4 to 0.5 (1 % at 37°C)
Average molecular weight 250000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)