Chlorazol black E, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
404400250
404401000
ACRO404400250EA
150
EUR
ACRO404400250
ACRO404401000
Chlorazol black E, rein, zertifiziert
Chlorazol black E
CAS No.: 1937-37-7
Formel:
C₃₄H₂₇N₉O₇S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066363 CAS-Nummer: 1937-37-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown to black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 597 to 602 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.97 to 1.00 |
BSC Certification | Passes |