2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
403220010
403220050
ACRO403220010EA
109
EUR
ACRO403220010
ACRO403220050
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
CAS No.: 14337-53-2
Formel:
C₁₅H₁₇BrN₄O Molekulargewicht: 349.23 g/mol Schmelzpunkt: 155…160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006255 CAS-Nummer: 14337-53-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to dark red to purple red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Solubility | complete dissolution within max 5 min |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |