3-Brombutanon 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
402910050
402910010
ACRO402910050EA
95.3
EUR
ACRO402910050
ACRO402910010
3-Brombutanon 95% stabilisiert
3-Brombutanon
Formel:
H₃CC(O)BrCHCH₃ Siedepunkt: 36 °C (11 mmHg) Dichte: 1.438 g/cm³ Flammpunkt: 51 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013538 CAS-Nummer: 814-75-5 UN-Nummer: 2920 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | ≤1 % magnesium oxide |