Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Bis(2-ethylhexyl) terephthalate

402490010 402492500 402490100
ACRO402490010EA 55.4 EUR
ACRO402490010 ACRO402492500 ACRO402490100
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate

Appearance: Clear colorless Liquid

Formel: C₂₄H₃₈O₄
Siedepunkt: 400 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 0.984 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00072256
CAS-Nummer: 6422-86-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR