Leucomalachitgrün, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, 4,4'-(Phenylmethylene)bis(N,N-dimethylaniline), 4,4'-Tetramethyldiaminotriphenylmethane, 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline), Leucomalachite green
402110050 402110250
ACRO402110050EA 53.2 EUR
ACRO402110050 ACRO402110250
Leucomalachitgrün, rein
Leuco malachite green
Appearance: White to light green to light brown to light blue Powder
Formel: C₂₃H₂₆N₂
Molekulargewicht: 330.48 g/mol
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008315
CAS-Nummer: 129-73-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light green to light brown to light blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TMS 0.03 %