9-Acridincarbonsäurehydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Acridine-9-carboxylic acid xhydrate, 9-Acridinecarboxylic Acid Hydrate, Acridine-9-carboxylic acid hydrate
400220050 400220010 400220250
ACRO400220050EA 210 EUR
ACRO400220050 ACRO400220010 ACRO400220250
9-Acridincarbonsäurehydrat 97%
9-Acridincarbonsäurehydrat
CAS No.: 332927-03-4
Formel: C₁₄H₁₁NO₃
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149578
CAS-Nummer: 332927-03-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bright yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥96.0 % (on dry substance)