2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2',7'-Dichlorofluorescin diacetate, 2,7-Diazaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid tert-butyl ester, 2',7'-Dichloro-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate, H₂DCFDA
347250010
347250050
ACRO347250010EA
78
EUR
ACRO347250010
ACRO347250050
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
CAS No.: 2044-85-1
Appearance: Colorless to off-white Powder or crystals
Formel:
C₂₄H₁₄Cl₂O₇ Schmelzpunkt: 239…246 °C Flammpunkt: >109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037501 CAS-Nummer: 2044-85-1 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 239 to 246 °C |
HPLC | ≥96.0 % |