N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
345180100 345180500
ACRO345180100EA 58.7 EUR
ACRO345180100 ACRO345180500
N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin 95%
N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin
Appearance: White to light yellow Powder and/or chunks
Formel: C₆H₁₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 92…99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002842
CAS-Nummer: 4439-20-7
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 101 °C
Titration with HClO4 94 to 106 %