Dimethyl-(2-hydroxyethyl)phosphonat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Hydroxyethyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
338160050
338160250
ACRO338160050EA
105
EUR
ACRO338160050
ACRO338160250
Dimethyl-(2-hydroxyethyl)phosphonat 95%
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel:
C₄H₁₁O₄P Siedepunkt: 98…104 °C (.1 mmHg) Dichte: 1.247 g/cm³ Flammpunkt: 192 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043376 CAS-Nummer: 54731-72-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4410 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |