(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic Acid, (S)-(+)-Ibuprofen
333200010
333200050
ACRO333200010EA
52.8
EUR
ACRO333200010
ACRO333200050
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid 99%
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formel:
C₁₃H₁₈O₂ Schmelzpunkt: 49…53 °C Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00069289 CAS-Nummer: 51146-56-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 53 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +57° to +61° (20 °C, 589 nm) (c=2, EtOH) |