Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
332210010 332210050
ACRO332210010EA 123 EUR
ACRO332210010 ACRO332210050
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate
CAS No.: 117196-73-3
Formel: C₇H₁₆NO₇P
Schmelzpunkt: 118…126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800255
CAS-Nummer: 117196-73-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %