Diethylphosphonoacetic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Diethoxyphosphoryl)acetic acid, Diethyl (hydroxycarbonylmethyl)phosphonate
330670050
330670250
ACRO330670050EA
31.7
EUR
ACRO330670050
ACRO330670250
Diethylphosphonoacetic acid 98%
Diethylphosphonoacetic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Formel:
C₆H₁₃O₅P Siedepunkt: 150 °C Dichte: 1.22 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192032 CAS-Nummer: 3095-95-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |