Diethyl-(chlormethyl)phosphonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Chloromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
330650010
330650050
ACRO330650010EA
50.9
EUR
ACRO330650010
ACRO330650050
Diethyl-(chlormethyl)phosphonat 98%
Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel:
C₅H₁₂ClO₃P Siedepunkt: 109…110 °C (10 mmHg) Dichte: 1.2 g/cm³ Flammpunkt: 86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010189 CAS-Nummer: 3167-63-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |