Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 40% Gemisch in Wasser für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
330221000
330225000
ACRO330221000EA
52.4
EUR
ACRO330221000
ACRO330225000
Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 40% Gemisch in Wasser für die Biochemie
Acrylamid-Bis (32:1)
Lagerungstemperatur:
Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00080848 CAS-Nummer: 79-06-1 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
UV | at 290 nm A: ≤0.1 |
Acrylic acid (HPLC) | ≤0.001 % |
Conductivity | ≤3 µS/cm |