1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chloro-2-methylpropyl carbonochloridate
314470010 314470050
ACRO314470010EA 42.6 EUR
ACRO314470010 ACRO314470050
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₅H₈Cl₂O₂
Molekulargewicht: 171.017 g/mol
Dichte: 1.17 g/cm³
Flammpunkt: 53 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012387
CAS-Nummer: 92600-11-8
UN-Nummer: 2742
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %