3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
314170050 314170010
ACRO314170050EA 98.8 EUR
ACRO314170050 ACRO314170010
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
CAS No.: 16588-74-2
Formel: C₉H₃F₆NO
Siedepunkt: 62 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.47 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013559
CAS-Nummer: 16588-74-2
UN-Nummer: 2206
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %