(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: H-Ala-OMe·HCl, H-Ala-OMe.HCl, L-Alanine methyl ester hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride
308360250 308360050
ACRO308360250EA 105 EUR
ACRO308360250 ACRO308360050
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Appearance: White to off-white Powder
Formel: C₄H₉NO₂·HCl
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063663
CAS-Nummer: 2491-20-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +6° to +8° (24°C, 589 nm) (c=1.6, CH3OH)