Dodecandioyldichlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
305340250 305340050
ACRO305340250EA 146 EUR
ACRO305340250 ACRO305340050
Dodecandioyldichlorid 98%
Dodecanedioyl dichloride
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formel: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
Siedepunkt: 140 °C (.5 mmHg)
Dichte: 1.06 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012243
CAS-Nummer: 4834-98-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %