Ethyl-β-alaninathydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
beta-Alanine ethyl ester hydrochloride, H-beta-Ala-OEt.HCl, Ethyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, β-Alanine ethyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, 3-Aminopropionic acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-β-Ala-OEt·HCl, Ethyl 3-aminopropionate HCl
CAS No.: 4244-84-2
Formel:
C₅H₁₁NO₂·HCl Schmelzpunkt: 55…57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012909 CAS-Nummer: 4244-84-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
TLC | ≥98.5 % |