cis,cis-Muconic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
297760025 297760100
ACRO297760025EA 88.2 EUR
ACRO297760025 ACRO297760100
cis,cis-Muconic acid 98%
cis,cis-Muconic acid
CAS No.: 1119-72-8
Formel: C₆H₆O₄
Schmelzpunkt: 194…195 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085266
CAS-Nummer: 1119-72-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %