(2S)-2-Oxiranylmethyl-3-nitrobenzolsulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
296420025
296420100
296420500
ACRO296420025EA
72.6
EUR
ACRO296420025
ACRO296420100
ACRO296420500
(2S)-2-Oxiranylmethyl-3-nitrobenzolsulfonat 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-14-2
Formel:
C₉H₉NO₆S Schmelzpunkt: 61…65 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00064582 CAS-Nummer: 115314-14-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Almost white to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 65 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +21.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |