4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
295350100 295350010
ACRO295350100EA 202 EUR
ACRO295350100 ACRO295350010
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
4,6-Dimethyl-2-pyrone
CAS No.: 675-09-2
Formel: C₇H₈O₂
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075555
CAS-Nummer: 675-09-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance yellow Low melting crystalline mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %