Palladium 5% auf Aluminiumoxid, trocken, Pulver verwendbar als Katalysator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
293030100 293030500
ACRO293030100EA 169 EUR
ACRO293030100 ACRO293030500
Palladium 5% auf Aluminiumoxid, trocken, Pulver verwendbar als Katalysator
Palladium
Formel: Pd
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03613602
CAS-Nummer: 7440-05-3
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver grey to black Powder
Assay 4.0 to 6.0 % (Pd)