Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
291970010 291970050
ACRO291970010EA 75.7 EUR
ACRO291970010 ACRO291970050
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Appearance: Red-brown to black Powder
Formel: C₃₄H₂₈O₂Pd
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051942
CAS-Nummer: 32005-36-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown to black Powder
Assay 16 to 21 % (Pd)