Geranyl linalool Gemisch aus Isomeren ∼95% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
278360250
278360025
ACRO278360250EA
651
EUR
ACRO278360250
ACRO278360025
Geranyl linalool Gemisch aus Isomeren ∼95% tech.
Geranyl linalool
CAS No.: 1113-21-9
Formel:
C₂₀H₃₄O Molekulargewicht: 290.491 g/mol Siedepunkt: 250 °C (760 mmHg) Dichte: 0.88 g/cm³ Flammpunkt: 160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059363 CAS-Nummer: 1113-21-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Specific gravity | (25°C) 0.875 to 0.885 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...