diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide

277812500 277810010
ACRO277812500EA 85.5 EUR
ACRO277812500 ACRO277810010
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide

CAS No.: 105786-40-1

Formel: C₈H₁₂N₂O
Schmelzpunkt: 235…253 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143157
CAS-Nummer: 105786-40-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR