(S)-(+)-Camptothecin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
276721000
276720010
ACRO276721000EA
228
EUR
ACRO276721000
ACRO276720010
(S)-(+)-Camptothecin 98%
(S)-(+)-Camptothecin
CAS No.: 7689-03-4
Formel:
C₂₀H₁₆N₂O₄ Schmelzpunkt: 260 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00081076 CAS-Nummer: 7689-03-4 UN-Nummer: 1544 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |