2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
276300025 276300100
ACRO276300025EA 105 EUR
ACRO276300025 ACRO276300100
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS No.: 1622-57-7
Formel: C₈H₉N₃
Schmelzpunkt: 203…206 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142855
CAS-Nummer: 1622-57-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
GC ≥99.0 %