N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-Alpha-t-Boc-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, BOC-L-Alanine, Boc-Ala-OH
275490100
275490500
ACRO275490100EA
34.7
EUR
ACRO275490100
ACRO275490500
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanin 99+%
N-Boc-L-alanine
CAS No.: 15761-38-3
Formel:
C₈H₁₅NO₄ Molekulargewicht: 189.21 g/mol Schmelzpunkt: 81…84 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00037225 CAS-Nummer: 15761-38-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 85 °C |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -25° to -27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH) |