2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
265150010 265150050
ACRO265150010EA 74.2 EUR
ACRO265150010 ACRO265150050
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
CAS No.: 67952-60-7
Formel: C₅H₁₀OS₂
Molekulargewicht: 150.254 g/mol
Siedepunkt: 46 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.1 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142943
CAS-Nummer: 67952-60-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %