L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone 95+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: L-Gulonic acid-1,4-lactone, (3S,4R,5R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxydihydrofuran-2(3H)-one, L-Gulonolactone
255570250 255571000
ACRO255570250EA 119 EUR
ACRO255570250 ACRO255571000
L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone 95+%
L-(+)-Gulonic acid-gamma-lactone
CAS No.: 1128-23-0
Formel: C₆H₁₀O₆
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064331
CAS-Nummer: 1128-23-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥95.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +51° to +58° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)