Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: cis-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
255340050 255340250
ACRO255340050EA 213 EUR
ACRO255340050 ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
Formel: C₇H₁₀O₄
Siedepunkt: 112 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Dichte: 1.15 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062805
CAS-Nummer: 826-34-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %