Hydrogenperoxid-Harnstoff 35% H₂O₂/g (w/w) stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Urea hydrogen peroxide
241020010 241022500 241020051
ACRO241020010EA 136 EUR
ACRO241020010 ACRO241022500 ACRO241020051
Hydrogenperoxid-Harnstoff 35% H₂O₂/g (w/w) stabilisiert
Hydrogenperoxid-Harnstoff
1 g tablets, contains 35 wt% H2O2
Formel: CH₆N₂O₃
Molekulargewicht: 94.07 g/mol
Schmelzpunkt: 75…85 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013119
CAS-Nummer: 124-43-6
UN-Nummer: 1511
ADR: 5.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Tablets
Stabilizer 1 % Sodium pyrophosphate
Titration with KMnO4 ≥33.5 % (H2O2)