Cresylviolett (Azetat), rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cresyl echt violet, Cresyl violet, Cresyl fast violet, 5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt, Cresyl Violet acetate, Gentian violet
229630050
229630250
ACRO229630050EA
108
EUR
ACRO229630050
ACRO229630250
Cresylviolett (Azetat), rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Cresylviolett (Azetat)
CAS No.: 10510-54-0
Formel:
C₁₈H₁₅N₃O₃ Molekulargewicht: 321.33 g/mol Schmelzpunkt: 140…143 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013151 CAS-Nummer: 10510-54-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥65 % |