Puromycin Dihydrochlorid Hydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
227420100 227420500 227422500
ACRO227420100EA 70.3 EUR
ACRO227420100 ACRO227420500 ACRO227422500
Puromycin Dihydrochlorid Hydrat 99%
Puromycin Dihydrochlorid Hydrat
Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl·nH₂O
Schmelzpunkt: 168…178 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00150080
CAS-Nummer: 58-58-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %
HPLC ≥98.5 %