5-Azacytidine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ladakamycin, 4-Amino-1-(beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
226620500 226620010
ACRO226620500EA 46.3 EUR
ACRO226620500 ACRO226620010
5-Azacytidine 99%
5-Azacytidine
CAS No.: 320-67-2
Formel: C₈H₁₂N₄O₅
Schmelzpunkt: 228…230 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006539
CAS-Nummer: 320-67-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %