Natriumfluorid 97%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
191270010 191270250 191275000 191270050
ACRO191270010EA 69.5 EUR
ACRO191270010 ACRO191270250 ACRO191275000 ACRO191270050
Natriumfluorid 97%, reinst
Sodium fluoride
Formel: NaF
Molekulargewicht: 41.99 g/mol
Siedepunkt: 1700
Schmelzpunkt: 993
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
UN-Nummer: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Titration ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Sodium fluosilicate ≤1 % (Na2SiF6)
Iron (Fe) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm