2-Propanol 99.5+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
389710025 389710100 389710250
ACRO389710025EA 89.4 EUR
ACRO389710025 ACRO389710100 ACRO389710250
2-Propanol 99.5+%, reinst
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 81…83 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –89,5 °C
Dichte: 0,785 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
UN-Nummer: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %