Weithalsflaschen, braun, niedriger Partikelgehalt
Lieferant: EP SCIENTIFIC
130-005/LP 122-16A/LP 121-08A/LP
EPSC130-005/LPEA 712 EUR
EPSC130-005/LP EPSC122-16A/LP EPSC121-08A/LP
Weithalsflaschen, braun, niedriger Partikelgehalt
Flaschen Glasflaschen
Glas, mit PP-Schraubkappe
  • Braunglas schützt licht-sensitive Chemikalien
  • PP-Kappen enthalten keine Klebemittel Montierte Kappen
Schützt die Qualität der Produkte oder Proben Partikelzertifizierte Glasbehälter sind getestet und zertifiziert, um die Kriterien für einen niedrigen Partikelgehalt zu erfüllen; sie sind so zusammengesetzt, dass sie nur 5 Partikel pro Milliliter enthalten >0,5 µm Ideal für die Vorbereitung und Lagerung von Standards, DI. Wasser und Chemikalien Probenentnahme für Partikelanalyse und für Lagerung und Verpackung von Chemikalien, Reagenzen und Pulvern.