Trübungsmessgerät
Lieferant: EUTECH
ECTN100IR ECTN100NOSTDS
EUTEECTN100IREA 964 EUR
EUTEECTN100IR EUTEECTN100NOSTDS
Trübungsmessgerät
Trübungsmessgeräte
Das Trübungsmessgerät arbeitet nach dem nephelometrischen Prinzip und liefert laborgenaue, hochgradig wiederholbare Ergebnisse.
  • Der schnelle Zähler benötigt nur sechs Sekunden für einen Vollschrittwechsel
  • Die von der US-Umweltschutzbehörde EPA genehmigten formazinfreien Standards bieten mehr Stabilität und vermeiden Umweltverschmutzung
  • Wasserdichtes und leichtes Gerät, schwimmfähig zum einfachen Herausholen
Zertifizierungen: ISO 7027 und DIN 27027.
Bestellinformation: Messgerät ist mit oder ohne Kalibrierset (Set mit 4 Kalibrierstandards 800, 100, 20.0 und 0.02 NTU) erhältlich.
Lieferumfang: Enthält ein Set mit 7 Probenfläschchen, einem fusselfreien Tuch, Silikonöl, Batterien und einem Hartschalenkoffer.