Fötales Rinderserum, charakterisiert, australischer Ursprung, HyClone™
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
SH30084.03 SH30084.03HI SH30084.03IR45
HYCLSH30084.03EA 1270 EUR
HYCLSH30084.03 HYCLSH30084.03HI SH30084.03-45
Fötales Rinderserum, charakterisiert, australischer Ursprung, HyClone™
Seren
HyClone™-charakterisierte australische FBS wird nur von USDA oder AQIS (Australian Quarantine and Inspection) bezogen. Service) zugelassene Schlachthöfe in Australien.
  • Frei von BSE und MKS
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit
  • USDA-Sicherheitsgeprüft und auch auf Endotoxin- und Hämoglobinwerte geprüft
  • Steril gefiltert mit True-Pool-Technologie durch sequentielle Filter mit 100 nm (0,1 μm) Porengröße