Testkits, photometrisch, Ammonium, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
Küvetten-Tests für Wassertest-Anwendungen.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender, dank des geschlossenen Systems und der geringen Menge an Reagenzien
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Haltbarkeit: Haltbarkeit: 18 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C (gekühlt lagern)
Zertifizierungen: ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
Zubehörinformationen: Küvettentests sind die offiziell zugelassene Lösung für viele gesetzlich vorgeschriebene Limits und bieten Ihnen mit Hilfe von Addista-Standard- und Ringversuchslösungen die von Ihnen benötigte Garantie.