Natriumhydroxid 1 N in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
85373.180EA
28.8
EUR
85373.180
85373.260
Natriumhydroxid 1 N in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Sodium hydroxide
Fertiglösungen.
- Produziert nach Richtlinien der Pharmacopoe
- Zeit- und Kostenersparnis
- Unabhängig zuverlässig zertifiziert
- USP 34 konform
- Analysenzertifikat und Sicherheitsdatenblatt verfügbar
Formel:
NaOH Molekulargewicht: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Schmelzpunkt: 323 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 0 UN-Nummer: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |