Kaliumiodid 16,5% (w/v) in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Dipotassium diiodide, Kali iodide
85366.180EA 175 EUR
85366.180 85366.260
Kaliumiodid 16,5% (w/v) in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Kaliumiodid
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel: Kl
Schmelzpunkt: 686 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 0
Merck Index: 13,07727