Dichtestandards bezogen auf 15 °C
Lieferant: VWR Chemicals
85140.180EA 105 EUR
85140.180 85141.180 85142.180 85143.180 85144.180 85148.180 85149.180 85150.180 85151.180 85152.180 85146.180 85147.180 85153.180 85155.180 85157.180 85158.180 85159.180 85160.180 85163.180 85165.180
Dichtestandards bezogen auf 15 °C
Standards Dichtestandards
Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern beruhenden Techniken verwendet werden.
  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Bereich (0,6960 - 3,1140 g/ml) bei 15 °C
  • Keine der Formulierungen enthält giftige Schwermetalle
  • Lässt sich mit jeder Marke oder Art von Dichtemessgerät verwenden
  • Lieferung in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche aus Braunglas
Diese Standards werden gravimetrisch (gelöster Stoff und Lösungsmittel) mittels rückführbaren OIML-Gewichten erstellt. Die Dichte der Standards wird mittels vollständig kalibrierten Referenz-Pyknometern bestimmt.
Zertifizierungen: Gemäß ASTM D1480-12 für die Prüfung der Dichte oder relativen Dichte, wird ein Kalibrierzertifikat gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.