Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
Lieferant: Abeba
7310/46 7310/47 7310/48 7310/35 7310/36 7310/37 7310/38 7310/39 7310/40 7310/41 7310/42 7310/43 7310/44 7310/45
114-8339EA 58.8 EUR
114-8339 114-8340 114-8341 114-8328 114-8329 114-8330 114-8331 114-8332 114-8333 114-8334 114-8335 114-8336 114-8337 114-8338
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Clog aus glattem Leder mit einem klappbaren, verstellbaren Fersenriemen. Die TPU-Sohle ist beständig gegen Kraftstoff, Öl und tierische Fette.
  • Schweißabsorbierendes Futter
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • TPU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, SRC