Testsätze, Blei-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09717.0001 1.14833.0001
1.09717.0001EA 159 EUR
1.09717.0001 1.14833.0001
Testsätze, Blei-Test, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich). Spectroquant® Küvettentestkits.
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzientestkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
Note: For determination of the total content of lead please use one of the Crack Sets (10 or 10C) before the photometric procedure.